(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911136-1G PC911136-5G
APOSPC911136-1GEA 323 DKK
APOSPC911136-1G APOSPC911136-5G
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formel: C₈H₇FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261475
CAS-nummer: 39811-07-9