(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911112-1G PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA 1430 DKK
APOSPC911112-1G APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03422203
CAS-nummer: 399-44-0