4-Fluor-m-anisidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 447 DKK
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluor-m-anisidin
4-Fluor-m-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00665789
CAS-nummer: 64465-53-8