3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911081-100MG PC911081-1G PC911081-250MG
APOSPC911081-100MGEA 1260 DKK
APOSPC911081-100MG APOSPC911081-1G APOSPC911081-250MG
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094757
CAS-nummer: 885277-79-2