6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910926-100MG PC910926-1G PC910926-250MG
APOSPC910926-100MGEA 436 DKK
APOSPC910926-100MG APOSPC910926-1G APOSPC910926-250MG
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Formel: C₁₀H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234366
CAS-nummer: 137114-68-2