4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910901-1G PC910901-5G
APOSPC910901-1GEA 1570 DKK
APOSPC910901-1G APOSPC910901-5G
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formel: C₁₀H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01221416
CAS-nummer: 2143-80-8