3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(3-Fluorobenzyl)propylamine
PC910859-1G PC910859-5G
APOSPC910859-1GEA 1640 DKK
APOSPC910859-1G APOSPC910859-5G
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
3-Fluoro-N-propylbenzylamine
Formel: C₁₀H₁₄FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09938496
CAS-nummer: 90389-86-9