2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910735-1G PC910735-250MG PC910735-5G
APOSPC910735-1GEA 194 DKK
APOSPC910735-1G APOSPC910735-250MG APOSPC910735-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂ClFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659664
CAS-nummer: 1079179-12-6