4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC9105-1G
PC9105-5G
PC9105-10G
APOSPC9105-1GEA
654
DKK
APOSPC9105-1G
APOSPC9105-5G
APOSPC9105-10G
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ Smeltepunkt: 78…80 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00173651 CAS-nummer: 72293-96-0 |