3-Fluor-5-iodbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-3-iodobenzoic acid
PC9102-1G PC9102-250MG PC9102-5G PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA 164 DKK
APOSPC9102-1G APOSPC9102-250MG APOSPC9102-5G APOSPC9102-25G
3-Fluor-5-iodbenzoesyre
3-Fluor-5-iodbenzoesyre
Formel: C₇H₄FIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116467
CAS-nummer: 723294-74-4