4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910104-25G PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA 2390 DKK
APOSPC910104-25G APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Formel: C₇H₅ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879256
CAS-nummer: 81932-03-8