5-Chlor-2-Fluoranisol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC910089-25G PC910089-5G
APOSPC910089-25GEA 2140 DKK
APOSPC910089-25G APOSPC910089-5G
5-Chlor-2-Fluoranisol 95%
5-Chlor-2-Fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1092349-89-7