2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Chloro-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC9100-10G PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA 785 DKK
APOSPC9100-10G APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₇ClF₃NO
Molekylvægt: 237.61 g/mol
Smeltepunkt: 158…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084933
CAS-nummer: 2707-23-5