2,4-Difluorphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9097-100G PC9097-25G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 1010 DKK
APOSPC9097-100G APOSPC9097-25G APOSPC9097-5G
2,4-Difluorphenylboronsyre
2,4-Difluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Smeltepunkt: 247…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318998
CAS-nummer: 144025-03-6