1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9091-25G PC9091-100G PC9091-5G
APOSPC9091-25GEA 393 DKK
APOSPC9091-25G APOSPC9091-100G APOSPC9091-5G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Smeltepunkt: 29…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458122
CAS-nummer: 28342-75-8