4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909023-100MG PC909023-1G PC909023-500MG
APOSPC909023-100MGEA 3660 DKK
APOSPC909023-100MG APOSPC909023-1G APOSPC909023-500MG
4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15529110
CAS-nummer: 1196507-58-0