2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine
PC908941-1G PC908941-5G
APOSPC908941-1GEA 1430 DKK
APOSPC908941-1G APOSPC908941-5G
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11099553
CAS-nummer: 120351-93-1