1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908877-100MG PC908877-1G PC908877-250MG
APOSPC908877-100MGEA 1260 DKK
APOSPC908877-100MG APOSPC908877-1G APOSPC908877-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine
Formel: C₁₀H₁₄FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07339047
CAS-nummer: 863668-04-6