5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908748-1G PC908748-5G
APOSPC908748-1GEA 1200 DKK
APOSPC908748-1G APOSPC908748-5G
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
5-Fluoroisoindoline hydrochloride
Formel: C8H9ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832541
CAS-nummer: 685565-15-5