N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908738-25G PC908738-5G
APOSPC908738-25GEA 2340 DKK
APOSPC908738-25G APOSPC908738-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04537942
CAS-nummer: 162401-03-8