3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908720-1G PC908720-5G PC908720-10G
APOSPC908720-1GEA 985 DKK
APOSPC908720-1G APOSPC908720-5G APOSPC908720-10G
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride
Formel: C₅H₉ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11506659
CAS-nummer: 1070896-59-1