2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908703-1G PC908703-250MG PC908703-5G
APOSPC908703-1GEA 1720 DKK
APOSPC908703-1G APOSPC908703-250MG APOSPC908703-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₃
Molekylvægt: 259.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03848692
CAS-nummer: 685853-98-9