4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908668-250MG PC908668-500MG
APOSPC908668-250MGEA 3120 DKK
APOSPC908668-250MG APOSPC908668-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411653
CAS-nummer: 845866-48-0