4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908657-1G PC908657-250MG
APOSPC908657-1GEA 458 DKK
APOSPC908657-1G APOSPC908657-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole
Formel: C₉H₈FNO
Molekylvægt: 165.1600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368140
CAS-nummer: 288385-88-6