2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908550-100MG PC908550-250MG
APOSPC908550-100MGEA 230 DKK
APOSPC908550-100MG APOSPC908550-250MG
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine
Formel: C₇H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11865234
CAS-nummer: 208111-28-8