Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzoic acid Pentafluorophenyl ester
PC908537-1G PC908537-5G
APOSPC908537-1GEA 262 DKK
APOSPC908537-1G APOSPC908537-5G
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Pentafluorophenyl Benzoate
Formel: C₁₃H₅F₅O₂
Smeltepunkt: 73…74 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 1548-84-1
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III