3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9083-25G PC9083-5G PC9083-100G
APOSPC9083-25GEA 1110 DKK
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G APOSPC9083-100G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Smeltepunkt: 121…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016626
CAS-nummer: 405-05-0