4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907751-1G PC907751-5G
APOSPC907751-1GEA 1860 DKK
APOSPC907751-1G APOSPC907751-5G
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010856
CAS-nummer: 2693-57-4