2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907360-1G PC907360-250MG
APOSPC907360-1GEA 1340 DKK
APOSPC907360-1G APOSPC907360-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11213644
CAS-nummer: 140373-17-7