4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC907298-100MG PC907298-250MG
APOSPC907298-100MGEA 251 DKK
APOSPC907298-100MG APOSPC907298-250MG
4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-8-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09837193
CAS-nummer: 124429-27-2