4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9071-1G PC9071-25G PC9071-5G
APOSPC9071-1GEA 523 DKK
APOSPC9071-1G APOSPC9071-25G APOSPC9071-5G
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₁FO
Kogepunkt: 95…97 °C/0,7mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038305
CAS-nummer: 26393-91-9