5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC907074-1G PC907074-25G PC907074-5G
APOSPC907074-1GEA 208 DKK
APOSPC907074-1G APOSPC907074-25G APOSPC907074-5G
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226544
CAS-nummer: 141872-92-6