1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9069-1G PC9069-5G PC9069-25G
APOSPC9069-1GEA 164 DKK
APOSPC9069-1G APOSPC9069-5G APOSPC9069-25G
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₆F₄O₂
Kogepunkt: 52 °C/50mmHg
Massefylde: 1,3949 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458119
CAS-nummer: 22236-12-0