(2-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC9067-1G PC9067-5G PC9067-10G
APOSPC9067-1GEA 164 DKK
APOSPC9067-1G APOSPC9067-5G APOSPC9067-10G
(2-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre 98%
(2-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre
Formel: F₃COC₆H₄CH₂COOH
Molekylvægt: 220.15 g/mol
Smeltepunkt: 54…56 °C
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236325
CAS-nummer: 220239-67-8