3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC906529-1G PC906529-250MG PC906529-5G
APOSPC906529-1GEA 1910 DKK
APOSPC906529-1G APOSPC906529-250MG APOSPC906529-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
3-(Trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11007731
CAS-nummer: 25199-76-2