4,5-Difluorophthalonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Dicyano-4,5-difluorobenzene
PC906503-1G PC906503-5G
APOSPC906503-1GEA 578 DKK
APOSPC906503-1G APOSPC906503-5G
4,5-Difluorophthalonitrile 95%
4,5-Difluorophthalonitrile
Formel: C₈H₂F₂N₂
Molekylvægt: 164.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061281
CAS-nummer: 134450-56-9