4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
PC906453-1G PC906453-200MG
APOSPC906453-1GEA 3930 DKK
APOSPC906453-1G APOSPC906453-200MG
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃N₂
Molekylvægt: 279.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19442581
CAS-nummer: 92367-11-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 III