2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC906439-1G PC906439-5G
APOSPC906439-1GEA 1860 DKK
APOSPC906439-1G APOSPC906439-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molekylvægt: 157.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275293
CAS-nummer: 847502-90-3