2,3,5,6-Tetrafluorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9064-25G PC9064-5G PC9064-100G PC9064-10G
APOSPC9064-25GEA 1010 DKK
APOSPC9064-25G APOSPC9064-5G APOSPC9064-100G APOSPC9064-10G
2,3,5,6-Tetrafluorpyridin 98%
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formel: C₅HF₄N
Kogepunkt: 102 °C
Massefylde: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011734
CAS-nummer: 2875-18-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III