N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
PC906379-1G PC906379-5G
APOSPC906379-1GEA 632 DKK
APOSPC906379-1G APOSPC906379-5G
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Formel: C₇H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 459-25-6