3-Fluor-N-methylanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC906345-25G PC906345-5G
APOSPC906345-25GEA 1820 DKK
APOSPC906345-25G APOSPC906345-5G
3-Fluor-N-methylanilin 97%
3-Fluor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683095
CAS-nummer: 1978-37-6