2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,3-Difluoro-6-picoline
PC906336-1G PC906336-5G
APOSPC906336-1GEA 752 DKK
APOSPC906336-1G APOSPC906336-5G
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
2,3-Difluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16610828
CAS-nummer: 1227579-04-5