2-Brom-4-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-o-toluidine
PC906319-25G PC906319-5G PC906319-100G
APOSPC906319-25GEA 985 DKK
APOSPC906319-25G APOSPC906319-5G APOSPC906319-100G
2-Brom-4-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-4-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973756
CAS-nummer: 875664-27-0