3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
PC9059-1G PC9059-5G
APOSPC9059-1GEA 656 DKK
APOSPC9059-1G APOSPC9059-5G
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Smeltepunkt: 43…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02260793
CAS-nummer: 71682-94-5