3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9058-100G PC9058-25G
APOSPC9058-100GEA 0 DKK
APOSPC9058-100G APOSPC9058-25G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Smeltepunkt: 127…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155925
CAS-nummer: 70126-48-6