3-Fluorbenzoylacetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC9056-1G PC9056-25G PC9056-5G
APOSPC9056-1GEA 779 DKK
APOSPC9056-1G APOSPC9056-25G APOSPC9056-5G
3-Fluorbenzoylacetonitril 98%
3-Fluorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02260777
CAS-nummer: 21667-61-8