2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905471-1G PC905471-5G
APOSPC905471-1GEA 559 DKK
APOSPC905471-1G APOSPC905471-5G
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660278
CAS-nummer: 535961-78-5