(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905392-1G PC905392-5G PC905392-10G
APOSPC905392-1GEA 264 DKK
APOSPC905392-1G APOSPC905392-5G APOSPC905392-10G
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200782
CAS-nummer: 131747-60-9