3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905307-1G PC905307-5G
APOSPC905307-1GEA 763 DKK
APOSPC905307-1G APOSPC905307-5G
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine 95%
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114299
CAS-nummer: 75777-49-0