(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905183-1G PC905183-5G
APOSPC905183-1GEA 774 DKK
APOSPC905183-1G APOSPC905183-5G
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₆F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100743
CAS-nummer: 131747-57-4